accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NHNNOO

CAS RN 398470-53-6

IUPAC Navn: 3-methyl-1-(2-nitrophenyl)piperazine
Synonymer: 3-methyl-1-(2-nitrophenyl)piperazine
Molekylvægt (g/mol): 221.26
Molekylformel: C11H15N3O2
InChi Key: JLCKZYKOWUVIPC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1CN(CCN1)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater