Få mere at vide
3-methyl-1-(2-nitro-phenyl)-piperazin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10391370
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10391370 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10391370 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00087DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-methyl-1-(2-nitro-phenyl)-piperazine
CAS 398470-53-6
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H15N3O2
MDL nummer MFCD00448002
Mængde 1 g
Synonym 3-methyl-1-2-nitrophenyl piperazine, 3-methyl-1-2-nitro-phenyl-piperazine, 3-methyl-1-2-nitro-phenyl piperazine, acmc-1aien, 1-2-nitrophenyl-3-methylpiperazine, piperazine,3-methyl-1-2-nitrophenyl
InChI nøgle JLCKZYKOWUVIPC-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC1CN(CCN1)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
IUPAC navn 3-methyl-1-(2-nitrophenyl)piperazin
Molekylvægt (g/mol) 221.26
PubChem CID 2833123
Formel vægt 221.26
Procent renhed 95%