accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClNH2N

CAS RN 39512-50-0

IUPAC Navn: 4-(2-chlorophenyl)piperazin-1-ium
Synonymer: 4-(2-chlorophenyl)piperazin-1-ium
Molekylvægt (g/mol): 197.69
Molekylformel: C10H14ClN2
InChi Key: PWZDJIUQHUGFRJ-UHFFFAOYSA-O
SMILES: ClC1=CC=CC=C1N1CC[NH2+]CC1
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater