missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(2-Chlorophenyl)piperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine |
| CAS | 39512-50-0 |
| Molekylær formel | C10H13ClN2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 1-(o-Chlorophenyl)piperazine, 1-(2-Chlorophenyl)piperazine, 1-(o-Chlorophenyl)piperazine, N-(2-Chlorophenyl)piperazine, N-(o-Chlorophenyl)piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClN2/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2 |
| SMIL | Clc1ccccc1N2CCNCC2 |
| IUPAC navn | 1-(2-chlorophenyl)piperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.68 |
| Formel vægt | 196.0767 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?