accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOCH3H3CCH3Br

CAS RN 39149-80-9

IUPAC Navn: tert-butyl 2-bromopropanoate
Synonymer: tert-butyl 2-bromopropanoate
Molekylvægt (g/mol): 209.08
Molekylformel: C7H13BrO2
InChi Key: CVAWKJKISIPBOD-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(Br)C(=O)OC(C)(C)C
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater