Få mere at vide
tert-Butyl 2-Bromopropanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl 2-Bromopropanoate |
| CAS | 39149-80-9 |
| Molekylær formel | C7H13BrO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl 2-Bromopropanoate, 1,1-Dimethylethyl 2-Bromopropionate, 2-Bromopropionic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 2-Bromopropionatetert-Butyl alpha-Bromopropionate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13BrO2/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h5H,1-4H3 |
| SMIL | CC(Br)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl 2-bromopropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.08 |
| Formel vægt | 208.0099 |