CAS RN 388088-79-7
IUPAC Navn:
[5-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)-1,2-oxazol-3-yl]methanol
Synonymer:
[5-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)-1,2-oxazol-3-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol):
196.22
Molekylformel:
C8H8N2O2S
InChi Key:
ANQHCDZMYKOBKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=NC(=CS1)C1=CC(CO)=NO1
1
–
1
af
1
Resultater