Få mere at vide
[5-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)-3-isoxazolyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10664745
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10664745 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10664745 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC14009DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-3-isoxazolyl]methanol
CAS 388088-79-7
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H8N2O2S
Lineær formel Yes
MDL nummer MFCD03086111
Mængde 1 g
Synonym 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-3-isoxazolyl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 5-2-methylthiazol-4-yl isoxazol-3-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl isoxazol-3-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl isoxazol-3-yl methan-1-ol
InChI nøgle ANQHCDZMYKOBKX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NC(=CS1)C2=CC(=NO2)CO
IUPAC navn [5-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)-1,2-oxazol-3-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 196.224
PubChem CID 2776410
Formel vægt 196.23
Procent renhed 97%