accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClCl

CAS RN 38444-93-8

IUPAC Navn: 2,2',3,3'-tetrachloro-1,1'-biphenyl
Synonymer: 2,2',3,3'-tetrachlorobiphenyl
Molekylvægt (g/mol): 291.98
Molekylformel: C12H6Cl4
InChi Key: VTLYHLREPCPDKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=CC(=C1Cl)C1=CC=CC(Cl)=C1Cl

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater