Få mere at vide
PCB nr. 40 10 μg/ml i isooctan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315087
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30315087 10 ml 10ml
1 options
Artikelnummer. 30315087 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREL20004000IO
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 ml
Koncentration 10 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Opløsningsmiddel eller Matrix Isooctan