accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOOOF

CAS RN 383-50-6

IUPAC Navn: 2-fluoroethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate
Synonymer: 2-fluoroethyl 4-methylbenzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol): 218.24
Molekylformel: C9H11FO3S
InChi Key: XNRDLSNSMTUXBV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCF

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater