Få mere at vide
2-Fluoroethyl Tosylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoroethyl Tosylate |
| CAS | 383-50-6 |
| Molekylær formel | C9H11FO3S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Fluoro-2-(p-tolylsulfonyloxy)ethane, 1-Fluoro-2-(tosyloxy)ethane, 2-Fluoroethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2-Fluoroethyl 4-toluenesulfonate, 2-Fluoroethyl p-Methylbenzenesulfonate, 2-Fluoroethyl p-Toluenesulfonate, 2-Fluoroethyl Tosylate, 4-Methylbenzenesulfonic Acid 2-Fluoroethyl Ester, Fluoro(tosyloxy)ethane, NSC 82210, Toluene-4-sulfonic Acid 2-Fluoroethyl Ester, p-Toluenesulfonic Acid 2-Fluoroethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11FO3S/c1-8-2-4-9(5-3-8)14(11,12)13-7-6-10/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| SMIL | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCF |
| IUPAC navn | 2-fluoroethyl 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.25 |
| Formel vægt | 218.0413 |