CAS RN 36411-52-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3-(Salicyloylamino)-1,2,4-triazole, TRC
CAS: 36411-52-6 Molekylær formel: C9H8N4O2 Molekylvægt (g/mol): 205.19 IUPAC navn: 2-hydroxy-N-(1,2λ^{4},4-triazacyclopenta-1,3-dien-3-yl)benzamide SMIL: Oc1ccccc1C(=O)NC2=NCN=[NH]2