accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CO

CAS RN 3558-60-9

IUPAC Navn: (2-methoxyethyl)benzene
Synonymer: methyl phenethyl ether
Molekylvægt (g/mol): 136.19
Molekylformel: C9H12O
InChi Key: CQLYXIUHVFRXLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COCCC1=CC=CC=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater