missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2-Methoxyethyl)benzene, Mikromol™
Beskrivelse
(2-Methoxyethyl)benzene
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Methoxyethyl)benzene |
| CAS | 3558-60-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2-Methoxyethyl)benzene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H12 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzene, (2-methoxyethyl)-, Ether, methyl phenethyl (6CI,7CI,8CI), 1-Methoxy-2-phenylethane, 2-Phenylethyl methyl ether, Kewda ether, Methyl 2-phenethyl ether, Methyl 2-phenylethyl ether, Methyl phenethyl ether, NSC 81229, Pandanol, β-Phenylethyl methyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O/c1-10-8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3 |
| SMIL | COCCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-methoxyethylbenzene |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?