accessibility menu, dialog, popup

UserName

SNBr

CAS RN 35342-50-8

IUPAC Navn: 5-bromo-2,4-diphenyl-1,3-thiazole
Synonymer: 5-bromo-2,4-diphenyl-1,3-thiazole
Molekylvægt (g/mol): 316.22
Molekylformel: C15H10BrNS
InChi Key: KKDPGKYZSJFNLZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater