Få mere at vide
5-brom-2,4-diphenyl-1,3-thiazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2, 4-diphenyl-1, 3-thiazole |
| CAS | 35342-50-8 |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C15H10BrNS |
| MDL nummer | MFCD08060523 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-bromo-2,4-diphenylthiazole, thiazole,5-bromo-2,4-diphenyl, thiazole, 5-bromo-2,4-diphenyl |
| Show More |