CAS RN 352018-91-8
IUPAC Navn:
1-(4-cyanophenyl)piperidine-4-carbohydrazide
Synonymer:
1-(4-cyanophenyl)piperidine-4-carbohydrazide
Molekylvægt (g/mol):
244.3
Molekylformel:
C13H16N4O
InChi Key:
RGOGBQRLKKDOHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NNC(=O)C1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)C#N