Få mere at vide
1-(4-cyanophenyl)-4-piperidincarbohydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10782113
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10782113 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10782113 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00066DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Cyanophenyl)-4-piperidinecarbohydrazide
CAS 352018-91-8
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C13H16N4O
MDL nummer MFCD03086202
Mængde 1 g
Synonym 1-4-cyanophenyl piperidine-4-carbohydrazide, 1-4-cyanophenyl-4-piperidinecarbohydrazide, 4-4-???piperidyl benzenecarbonitrile
InChI nøgle RGOGBQRLKKDOHU-UHFFFAOYSA-N
SMIL NNC(=O)C1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)C#N
IUPAC navn 1-(4-cyanophenyl)piperidin-4-carbohydrazid
Molekylvægt (g/mol) 244.30
PubChem CID 2779654
Formel vægt 244.3
Procent renhed 97%