CAS RN 3506-09-0
IUPAC Navn:
hydrogen 1-[(2-methylpropyl)amino]-3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol chloride
Synonymer:
hydrogen 1-[(2-methylpropyl)amino]-3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol chloride
Molekylvægt (g/mol):
309.83
Molekylformel:
C17H24ClNO2
InChi Key:
RTTYPFXTLKDXPS-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
[H+].[Cl-].CC(C)CNCC(O)COC1=C2C=CC=CC2=CC=C1