Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Propranolol hydrochloride
Beskrivelse
β-adrenergic antagonist.
R-enantiomer, S-enantiomer and Glycol Metabolite also available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propranolol hydrochloride |
| CAS | 3506-09-0 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C17H24ClNO2 |
| Formel vægt | 295.81 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.83 |