accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNNNSCl

CAS RN 348134-09-8

IUPAC Navn: 6-chloro-2-(1,4-diazepan-1-yl)-1,3-benzothiazole
Synonymer: 6-chloro-2-(1,4-diazepan-1-yl)-1,3-benzothiazole
Molekylvægt (g/mol): 267.78
Molekylformel: C12H14ClN3S
InChi Key: UZLJYDCBJULBQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C2N=C(SC2=C1)N1CCCNCC1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater