Få mere at vide
6-chlor-2-(1,4-diazepan-1-yl)-1,3-benzothiazol, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10571243
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10571243 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10571243 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AW00326DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-2-(1, 4-diazepan-1-yl)-1, 3-benzothiazole
CAS 348134-09-8
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H14ClN3S
MDL nummer MFCD00661816
Mængde 1 g
Synonym 6-chloro-2-1,4-diazepan-1-yl-1,3-benzothiazole, maybridge1_000355, 6-chloro-2-1,4-diazepane-1-yl-1,3-benzothiazole, 6-chloro-2-1,4 diazepan-1-yl-benzothiazole, 6-chloro-2-1.4 diazepan-1-yl-benzothiazole, 6-chloro-2-1,4-diazepan-1-yl benzo d thiazole
InChI nøgle UZLJYDCBJULBQU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CNCCN(C1)C2=NC3=C(S2)C=C(C=C3)Cl
IUPAC navn 6-chlor-2-(1,4-diazepan-1-yl)-1,3-benzothiazol
Molekylvægt (g/mol) 267.775
PubChem CID 2795675
Formel vægt 267.78
Procent renhed 95%