CAS RN 345930-32-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-(4-Chloro-3-sulfobenzoyl)-benzoic Acid, TRC
CAS: 345930-32-7 Molekylær formel: C14 H9 Cl O6 S Molekylvægt (g/mol): 340.74 Synonym: Benzoic acid, 2-(4-chloro-3-sulfobenzoyl)-,2-(4-Chloro-3-sulfobenzoyl)benzoic acid IUPAC navn: 2-(4-chloro-3-sulfobenzoyl)benzoic acid SMIL: OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S(=O)(=O)O