accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOMn

CAS RN 34156-69-9

IUPAC Navn: manganese(2+) hydrate carbonate
Synonymer: manganese(2+) hydrate carbonate
Molekylvægt (g/mol): 132.96
Molekylformel: CH2MnO4
InChi Key: RETNOKWGJNESQA-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.[Mn++].[O-]C([O-])=O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater