Få mere at vide
Mangan(II)carbonathydrat, 90%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10636222 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10636222 1 kg Plastflaske 1kg
1 options
Artikelnummer. 10636222 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 222540010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34156-69-9 | CMnO3 | 114.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) carbonate hydrate
Navn note 90%
CAS 34156-69-9
Fysisk form Amorft pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 88% min. (Complexometry)
Molekylær formel CMnO3
Lineær formel MnCO3·xH2O
MDL nummer MFCD00149794
Synonym manganese ii carbonate hydrate, co3.mn.h2o, manganese 2+ hydrate carbonate, manganese 2+ ion hydrate carbonate
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute inorganic acid, insoluble in alcohol, practically insoluble in common organic acids
InChI nøgle XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Mn++].[O-]C([O-])=O
IUPAC navn mangan(2+)carbonat
Molekylvægt (g/mol) 114.95
PubChem CID 24848673
Formel vægt 114.95
Procent renhed 90%
Tab ved tørring 3% max. (105°C)
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 3.12
Tæthed 3.1200g/mL