accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOBr(E)

CAS RN 32862-97-8

IUPAC Navn: (2E)-3-(3-bromophenyl)prop-2-enoic acid
Synonymer: M-bromocinnamic acid
Molekylvægt (g/mol): 227.06
Molekylformel: C9H7BrO2
InChi Key: YEMUSDCFQUBPAL-SNAWJCMRSA-N
SMILES: OC(=O)\C=C\C1=CC=CC(Br)=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater