Få mere at vide
3-Bromocinnamic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromocinnamic Acid |
| CAS | 32862-97-8 |
| Molekylær formel | C9 H7 Br O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | meta-Bromocinnamic acid, (E)-3-(3-Bromophenyl)acrylic acid, (2E)-3-(m-Bromophenyl)-2-propenoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7BrO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b5-4+ |
| SMIL | OC(=O)\C=C\c1cccc(Br)c1 |
| IUPAC navn | (E)-3-(3-bromophenyl)prop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.05 |
| Formel vægt | 225.9629 |