CAS RN 3209-72-1
IUPAC Navn:
ethyl 5-methyl-1,2-oxazole-3-carboxylate
Synonymer:
ethyl 5-methyl-1,2-oxazole-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol):
155.15
Molekylformel:
C7H9NO3
InChi Key:
OCCIGHIQVMLYBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC(=O)C1=NOC(C)=C1
1
–
1
af
1
Resultater
1
Ethyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
CAS: 3209-72-1 Molekylær formel: C7H9NO3 Molekylvægt (g/mol): 155.15 MDL nummer: MFCD00085080 InChI nøgle: OCCIGHIQVMLYBZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: ethyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate,3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-, ethyl ester,5-methyl-isoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester,5-methylisoxazole-3-carboxylate ethyl,vitas-bb tbb000645,pubchem8773,5-methylisoxazole-3-carboxylicacidethylester,acmc-1ctp0,ksc226e3b,3-ethoxycarbonyl-5-methylisoxazole PubChem CID: 76677 IUPAC navn: ethyl 5-methyl-1,2-oxazole-3-carboxylate SMIL: CCOC(=O)C1=NOC(C)=C1