accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3H3CSICH3CH3H3C

CAS RN 30736-07-3

IUPAC Navn: tert-butyl(tert-butylsulfanyl)iodanuide
Synonymer: tert-butyl(tert-butylsulfanyl)iodanuide
Molekylvægt (g/mol): 273.2
Molekylformel: C8H18IS
InChi Key: MDFYNXFLLPGUBM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)S[I-]C(C)(C)C
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater