missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Di-tert-Butylsilane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-tert-Butylsilane |
| CAS | 30736-07-3 |
| Molekylær formel | C8H20Si |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H20Si/c1-7(2,3)9-8(4,5)6/h9H2,1-6H3 |
| SMIL | CC(C)(C)[SiH2]C(C)(C)C |
| IUPAC navn | ditert-butylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.32 |
| Formel vægt | 144.1334 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?