accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 306937-29-1

CH3OClClCH3

CAS RN 306937-29-1

IUPAC Navn: (3,5-dichlorophenyl)(2,4-dimethylphenyl)methanone
Synonymer: (3,5-dichlorophenyl)(2,4-dimethylphenyl)methanone
Molekylvægt (g/mol): 279.16
Molekylformel: C15H12Cl2O
InChi Key: SENBILWASAFEOD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(C)=C(C=C1)C(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater