accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NSOONH2OOH

CAS RN 306936-62-9

IUPAC Navn: 1-methyl-5-sulfamoyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Synonymer: 1-methyl-5-sulfamoylpyrrole-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol): 204.2
Molekylformel: C6H8N2O4S
InChi Key: HIUOQXPHVZAOBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1C(=CC=C1S(N)(=O)=O)C(O)=O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater