Få mere at vide
5-(aminosulfonyl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10243812
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10243812 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10243812 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SP01488DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Aminosulfonyl)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
CAS 306936-62-9
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H8N2O4S
MDL nummer MFCD02677728
Mængde 1 g
Synonym 5-aminosulfonyl-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-methyl-5-sulfamoyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 5-aminosulfonyl-1-methyl, 5-aminosulphonyl-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid
InChI nøgle HIUOQXPHVZAOBG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1C(=CC=C1S(=O)(=O)N)C(=O)O
IUPAC navn 1-methyl-5-sulfamoylpyrrol-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 204.2
PubChem CID 2743018
Formel vægt 204.21
Procent renhed 97%