accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2HNONH2HCl

CAS RN 306936-36-7

IUPAC Navn: 5-amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride
Synonymer: 5-amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride
Molekylvægt (g/mol): 211.65
Molekylformel: C9H10ClN3O
InChi Key: GCGFMKAKROLCMQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.NC(=O)C1=CNC2=CC=C(N)C=C12

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater