Få mere at vide
3-(aminocarbonyl)-1H-indol-5-aminiumchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632653
Skift visning
Amber glasflaske; 1g
Artikelnummer.
10632653 Amber glasflaske; 1g
1 options
Artikelnummer. 10632653 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SP01297DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Aminocarbonyl)-1H-indol-5-Amine hydrochloride 0.5 hydrate
CAS 306936-36-7
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H10ClN3O
Mængde 1 g
Synonym 5-amino-1h-indole-3-carboxamide hydrochloride, 3-aminocarbonyl-1h-indol-5-amine hydrochloride, 3-aminocarbonyl-1h-indol-5-aminium chloride, 5-aminoindole-3-carboxamide, chloride, 5-amino-1h-indole-3-carboxamide hydrochloride, tech, 5-amino-1h-indole-3-carboxamide-hydrogen chloride 1/1, 3-aminocarbonyl-1h-indol-5-amine hydrochloride 0.5 hydrate, 3-aminocarbonyl-1h-indol-5-amine hydrochloride hemihydrate
InChI nøgle GCGFMKAKROLCMQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C(C=C1N)C(=CN2)C(=O)N.Cl
IUPAC navn 5-amino-lH-indol-3-carboxamid;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 211.649
PubChem CID 24229789
Formel vægt 220.66
Procent renhed 97%