accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOSFFFSOOCl

CAS RN 306935-98-8

IUPAC Navn: methyl 3-(chlorosulfonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Synonymer: methyl 3-(chlorosulfonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol): 384.77
Molekylformel: C13H8ClF3O4S2
InChi Key: QTEYQFWTRAYGTC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=C(C(=C(S1)C(F)(F)F)C1=CC=CC=C1)S(Cl)(=O)=O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater