Få mere at vide
Methyl-3-(chlorsulfonyl)-4-phenyl-5-(trifluormethyl)thiophen-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10601313
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10601313 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10601313 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW03400DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-(chlorosulfonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
CAS 306935-98-8
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C13H8ClF3O4S2
MDL nummer MFCD02090166
Mængde 1 g
Synonym methyl 3-chlorosulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-chlorosulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl-, methyl ester, 3-chlorosulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-chlorosulphonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, 2-methoxycarbonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-3-sulphonyl chloride, 3-chlorosulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-chloranylsulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate
InChI nøgle QTEYQFWTRAYGTC-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=C(C(=C(S1)C(F)(F)F)C1=CC=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
IUPAC navn methyl-3-chlorsulfonyl-4-phenyl-5-(trifluormethyl)thiophen-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 384.77
PubChem CID 2778708
Formel vægt 384.78
Procent renhed 95%