accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NOClClCl(?)

CAS RN 303225-22-1

IUPAC Navn: 4-(chloromethyl)-3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole
Synonymer: 4-(chloromethyl)-3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole
Molekylvægt (g/mol): 276.54
Molekylformel: C11H8Cl3NO
InChi Key: PPUGTWAPVDDBEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(CCl)C(=NO1)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater