Få mere at vide
4-(chlormethyl)-3-(2,6-dichlorphenyl)-5-methylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10529592
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10529592 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
1 options
Artikelnummer. 10529592 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB07543CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Chloromethyl)-3-(2, 6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazole
CAS 303225-22-1
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H8Cl3NO
MDL nummer MFCD00833265
Mængde 250 mg
Synonym 4-chloromethyl-3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole, 4-chloromethyl-3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole, pubchem8711, 3-2,6-dichlorophenyl-4-chloromethyl-5-methylisoxazole, isoxazole,4-chloromethyl-3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 2-4-chloromethyl-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl-1,3-dichlorobenzene, 3-2,6-bis chloranyl phenyl-4-chloromethyl-5-methyl-1,2-oxazole
InChI nøgle PPUGTWAPVDDBEW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C(=NO1)C2=C(C=CC=C2Cl)Cl)CCl
IUPAC navn 4-(chlormethyl)-3-(2,6-dichlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol
Molekylvægt (g/mol) 276.541
PubChem CID 2735759
Formel vægt 276.55
Procent renhed 97%