CAS RN 300803-69-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Tocris Bioscience™ OB-1
Stomatin-like protein-3 (STOML3) oligomerization inhibitor