accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHNONHOH3C

CAS RN 29925-17-5

IUPAC Navn: 4-[(3-butoxy-4-methoxyphenyl)methyl]imidazolidin-2-one
Synonymer: 4-[(3-butoxy-4-methoxyphenyl)methyl]imidazolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol): 278.35
Molekylformel: C15H22N2O3
InChi Key: PDMUULPVBYQBBK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCOC1=CC(CC2CNC(=O)N2)=CC=C1OC

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater