Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ro 20-1724
Beskrivelse
Ro 20-1724 is a widely used inhibitor of cyclic nucleotide phosphodiesterase, selective for PDE4 (IC50 = 2.0 μM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ro 20-1724 |
| CAS | 29925-17-5 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C15H22N2O3 |
| Formel vægt | 278.35 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.352 |