accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOHHOHO(E)

CAS RN 29700-22-9

IUPAC Navn: 4-[(1E)-2-(3,5-dihydroxyphenyl)ethenyl]benzene-1,3-diol
Synonymer: oxyresveratrol hydroxyresveratrol
Molekylvægt (g/mol): 244.25
Molekylformel: C14H12O4
InChi Key: PDHAOJSHSJQANO-OWOJBTEDSA-N
SMILES: OC1=CC=C(\C=C\C2=CC(O)=CC(O)=C2)C(O)=C1
Mængde 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Grad 
  • (4)
Fysisk form 
  • (4)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (4)