CAS RN 2922-42-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(-)-3-Dehydro Shikimic Acid, TRC
CAS: 2922-42-1 Molekylær formel: C7 H8 O5 Molekylvægt (g/mol): 172.14 IUPAC navn: (4S,5R)-4,5-dihydroxy-3-oxocyclohexene-1-carboxylic acid SMIL: O[C@@H]1CC(=CC(=O)[C@H]1O)C(=O)O