CAS RN 252901-50-1
IUPAC Navn:
4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Synonymer:
4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol):
234.17
Molekylformel:
C10H9F3O3
InChi Key:
KWEQYUCUGSDCHR-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC1=C(C=C(C=C1)C(O)=O)C(F)(F)F
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 252901-50-1 Molekylær formel: C10H9F3O3 Molekylvægt (g/mol): 234.17 MDL nummer: MFCD13196578 InChI nøgle: KWEQYUCUGSDCHR-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-ethoxy-3-trifluoromethyl benzoic acid,benzoic acid, 4-ethoxy-3-trifluoromethyl PubChem CID: 23508153 IUPAC navn: 4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid SMIL: CCOC1=C(C=C(C=C1)C(O)=O)C(F)(F)F