CAS RN 24342-68-5
IUPAC Navn:
1-phenyl-2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadecan-19-ol
Synonymer:
1-phenyl-2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadecan-19-ol
Molekylvægt (g/mol):
372.46
Molekylformel:
C19H32O7
InChi Key:
VVBQKDDPSXBMMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC1=CC=CC=C1