Få mere at vide
Hexaethylenglycol monobenzylether, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17201182 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17201182 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 17201182 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 465840010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 24342-68-5 | C19H32O7 | 372,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexaethylene glycol monobenzyl ether
CAS 24342-68-5
Mængde 1 g
Molekylær formel C19H32O7
InChI nøgle VVBQKDDPSXBMMZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC1=CC=CC=C1
IUPAC navn 1-phenyl-2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadecan-19-ol
Molekylvægt (g/mol) 372.46
Formel vægt 372.46