accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NN

CAS RN 2432-74-8

IUPAC Navn: 6-aminohexanenitrile
Synonymer: 6-aminohexanenitrile
Molekylvægt (g/mol): 112.18
Molekylformel: C6H12N2
InChi Key: KBMSFJFLSXLIDJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCCCCCC#N
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater