Få mere at vide
6-Aminohexanenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Aminohexanenitrile |
| CAS | 2432-74-8 |
| Molekylær formel | C6H12N2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 5-Cyanopentylamine, 6-Aminocapronitrile, 6-Aminohexanonitrile, NSC 510, epsilon-Aminocapronitrile, ω-Aminocapronitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-5,7H2 |
| SMIL | NCCCCCC#N |
| IUPAC navn | 6-aminohexanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.17 |
| Formel vægt | 112.1 |